5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO434320050EA
528
EUR
ACRO434320050
ACRO434320010
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Kaava:
C₄H₄ClN₃ MW: 129,5477 g/mol Sulamispiste: 160 °C (haj. lämpötila) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD06412560 CAS-numero: 56621-90-0 |
Testitulosten erittely
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
Specific optical rotation | +27° to +29° (20°C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |