2-Aminopyrimidin-5-ol 95%
Varoitus
ACRO434330050EA 561 EUR
ACRO434330050 ACRO434330010
2-Aminopyrimidin-5-ol 95%
2-Aminopyrimidin-5-ol
Kaava: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Sulamispiste: 198,6…199 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08062411
CAS-numero: 143489-45-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -6° to -9° (20°C, 589 nm) (C=0.5%, Ethanol)