4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO435330010EA 20.4 EUR
ACRO435330010 ACRO435330250 ACRO435330050
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Sulamispiste: 215,4…217.3 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01863527
CAS-numero: 139911-27-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %