(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO435450050EA 388 EUR
ACRO435450050 ACRO435450010
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Kaava: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Kiehumispiste: 120…125 °C (5Torr)
Leimahduspiste: 91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03419271
CAS-numero: 147081-44-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.0° (20°C, 589 nm) (C=1, chloroform)