tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO435540010EA 93.5 EUR
ACRO435540010 ACRO435540050
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Kaava: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,277 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03788435
CAS-numero: 188975-88-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %