3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO435760010EA 84.8 EUR
ACRO435760010 ACRO435760050
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Kaava: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Sulamispiste: 237…238 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03426696
CAS-numero: 61272-71-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
HPLC ≥94.0 %