3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO435780050EA
254
EUR
ACRO435780050
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Kaava:
C₇H₆BrN₃ Sulamispiste: 175…178 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD05665872 CAS-numero: 404827-77-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Testitulosten erittely
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 235 to 240 °C |
HPLC | ≥94.0 % |
Specific optical rotation | +40° to +44° (20 °C, 589 nm) (neat) |