(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO436430050EA 360 EUR
ACRO436430050
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 97%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Kaava: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Sulamispiste: 40…42 °C
Leimahduspiste: 104,4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115306
CAS-numero: 143900-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -8.5° to -12.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)