(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO436530010EA
70.9
EUR
ACRO436530010
ACRO436530050
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Kaava:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Sulamispiste: 104,4…104.5 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD03093383 CAS-numero: 216854-23-8 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -2.5° to -3.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |