3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO436600010EA 238 EUR
ACRO436600010 ACRO436600050
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Kaava: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01861219
CAS-numero: 144243-24-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %