Sodium hexanoate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO437540100EA 90 EUR
ACRO437540100 ACRO437540250
Sodium hexanoate 99%
Sodium hexanoate
Kaava: C₆H₁₁NaO₂
MW: 138,1401 g/mol
Sulamispiste: 231,2…233.8 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00059056
CAS-numero: 10051-44-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %