Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO438190050EA
65.1
EUR
ACRO438190050
ACRO438190250
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Kaava:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Sulamispiste: 41…42,5 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00673014 CAS-numero: 148547-19-7 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to yellow Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 44 °C |
GC | ≥94.0 % |