5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥97%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO438380050EA 12 EUR
ACRO438380050 ACRO438380250
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole ≥97%
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Kaava: C₁₃H₈ClNO
MW: 229,67
Sulamispiste: 115,3°C - 116.1°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014573
CAS-numero: 719-64-2
EINECS: 211-950-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114°C to 118°C
GC ≥96.0 %