3-Ethynylthiophene 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO438580050EA 267 EUR
ACRO438580050 ACRO438580010
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Kaava: C₆H₄S
MW: 108,16 g/mol
Kiehumispiste: 152…154 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,098 g/cm³
Leimahduspiste: 46 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04039973
CAS-numero: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %