2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO439010050EA 160 EUR
ACRO439010050 ACRO439010250 ACRO439010010
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Kaava: C₁₆H₁₀O₃
MW: 250,26 g/mol
Sulamispiste: 157,1…159.4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005521
CAS-numero: 4808-48-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
GC ≥97.5 %