COMU 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO439481000EA 680 EUR
ACRO439481000 ACRO439480100 ACRO439480050
COMU 97%
COMU
Kaava: C₁₂H₁₉F₆N₄O₄P
MW: 428,272 g/mol
Sulamispiste: 151,4…152.9 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11975052
CAS-numero: 1075198-30-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145.0 °C (Dec)
Water ≤3.00 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure