1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO439730050EA 255 EUR
ACRO439730050 ACRO439730010
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Kiehumispiste: 248…249 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,003 g/cm³
Leimahduspiste: 48 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05663857
CAS-numero: 827614-66-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %