Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO439940250EA 244 EUR
ACRO439940250 ACRO439940050
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Imidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₇H₆N₂
MW: 118,1359 g/mol
Kiehumispiste: 97…98 °C (760 mmHg)
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005553
CAS-numero: 274-76-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %