5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO440670050EA 1660 EUR
ACRO440670050 ACRO440670010
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Kaava: C₈H₄Cl₂N₂
Sulamispiste: 138…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11518965
CAS-numero: 337958-60-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %