9-Methylcarbazole 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO441050050EA 99.1 EUR
ACRO441050050
9-Methylcarbazole 99%
9-Methylcarbazole
Kaava: C₁₃H₁₁N
MW: 181,2331 g/mol
Kiehumispiste: 163…167 °C (,4Torr)
Sulamispiste: 86…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013431
CAS-numero: 1484-12-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥98.5 %