2-Amino-3-iodopyridine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO441480050EA 323 EUR
ACRO441480050
2-Amino-3-iodopyridine 97%
2-Amino-3-iodopyridine
Kaava: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Sulamispiste: 89,6…90.6 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01651885
CAS-numero: 104830-06-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
GC ≥96.0 %