2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO442300050EA 157 EUR
ACRO442300050
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 96%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Kaava: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246,02 g/mol
Sulamispiste: 32…34 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00190128
CAS-numero: 99479-66-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to white to light brown Crystalline needles or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥95.0 %