2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO442280050EA 278 EUR
ACRO442280050 ACRO442280010
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Kaava: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03
Sulamispiste: 31…33 °C
Leimahduspiste: 51 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00142822
CAS-numero: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥94.0 %