5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO442510050EA 130 EUR
ACRO442510050
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Kaava: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Sulamispiste: 151…153 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00665762
CAS-numero: 394-30-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %