(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO442740010EA
150
EUR
ACRO442740010
ACRO442740050
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Kaava:
C₄H₉ClFN MW: 125,57 g/mol Sulamispiste: 180…182 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD04038718 CAS-numero: 136725-53-6 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 to ≤104.0 % |
Specific optical rotation | +5° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH) |