2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO444040050EA 986 EUR
ACRO444040050 ACRO444040010
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Kaava: C₆H₈N₂OS
MW: 156,2 g/mol
Sulamispiste: 75…77 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03844445
CAS-numero: 1005-28-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
GC ≥96.0 %