Kloorivetyliuos 36%, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO444390250EA 175 EUR
ACRO444390250
Kloorivetyliuos 36%, Technical Grade
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 57 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –35 °C
Tiheys: 1,16 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH 35 to 37 %