4-(4-Chlorophenyl)aniline 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO444460050EA 482 EUR
ACRO444460050 ACRO444460010
4-(4-Chlorophenyl)aniline 97%
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Kaava: C₁₂H₁₀ClN
Sulamispiste: 127…131 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00477989
CAS-numero: 135-68-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to orange to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure