2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO444930050EA 539 EUR
ACRO444930050 ACRO444930010
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 97%
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₂H₁₉BN₂O₄
Sulamispiste: 104…109 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06795654
CAS-numero: 936250-17-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104°C to 109°C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure