1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO445010010EA 137 EUR
ACRO445010010 ACRO445010050
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₂₁BN₂O₄
MW: 280,1278 g/mol
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08706026
CAS-numero: 864754-16-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to yellow to orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure