2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO445030010EA 147 EUR
ACRO445030010 ACRO445030050
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₆BFO₃
MW: 250,07 g/mol
Kiehumispiste: 105…113 °C (,1 mmHg)
Sulamispiste: 32…37 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11867877
CAS-numero: 1112208-82-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure