4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO445390010EA 442 EUR
ACRO445390010
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Sulamispiste: 304…304,5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07644472
CAS-numero: 1150114-77-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure