4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO445400010EA 300 EUR
ACRO445400010
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BNO₃
MW: 176,9700 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09908170
CAS-numero: 947533-23-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure