Kloorivety 3 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
445851000.EA 103 EUR
445851000.
Kloorivety 3 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal™
Kloorivety
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 106 °C
Tiheys: 0,895 g/cm³
Leimahduspiste: –1 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8,I
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 2.85 to 3.30 M