2-Iodosobenzoic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO446030050EA
251
EUR
ACRO446030050
ACRO446030010
2-Iodosobenzoic acid 98%
2-Iodosobenzoic acid
Kaava:
C₇H₅IO₃ MW: 264,02 g/mol Sulamispiste: 200…204 °C Storage Temperature: Pakastin |
MDL numero:
MFCD00002401 CAS-numero: 304-91-6 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 97.5 to 102.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |