Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO446081000EA 25.4 EUR
ACRO446081000 ACRO446085000 ACRO446080010
Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii 99%
Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii
Kaava: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
MW: 416,2 g/mol
Sulamispiste: 300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150026
CAS-numero: 10378-23-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 % (on dry substance)
Loss on drying 6.4 % to 10.6 %
Solubility (16% in water) Clear solution