Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO446580250EA 616 EUR
ACRO446580250 ACRO446580050
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Kaava: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Sulamispiste: 55…56 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01941317
CAS-numero: 6299-85-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure