2-Propanoli 99%, AcroSeal™ biokemiaan, histologiaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Isopropyylialkoholi
447080010.EA 98.5 EUR
447080010. 447080025.
2-Propanoli 99%, AcroSeal™ biokemiaan, histologiaan
2-Propanoli
Kaava: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 81…83 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –89,5 °C
Tiheys: 0,785 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011674
CAS-numero: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Heavy metals ≤5 ppm
GC ≥98.5 %
UV at 205 nm A: ≤1
UV at 220 nm A: ≤0.3
UV at 230 nm A: ≤0.15
UV at 240 nm A: ≤0.05
UV at 260 nm A: ≤0.03
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g