L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO447221000EA 40.3 EUR
ACRO447221000 ACRO447225000 ACRO447220025
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii ACS
L(+)-Kaliumnatriumtartraattitetrahydraatii
Kaava: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
MW: 282,22 g/mol
Sulamispiste: 70…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150989
CAS-numero: 6381-59-5
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/18/2299818.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 6.0 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Titration with HClO4 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %