Tetrahydrofuraani, extra dry 99.85% stabiloitu, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
448361000.EA 70.8 EUR
448361000.
Tetrahydrofuraani, extra dry 99.85% stabiloitu, AcroSeal™
Tetrahydrofuraani
package of 4x25ML bottles
Kaava: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kiehumispiste: 66 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –108,4 °C
Tiheys: 0,88 g/cm³
Leimahduspiste: –21 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005356
CAS-numero: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Stabilizer ≥200 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (H2O2)