Ammoniummolybdaatti (VI) 99.99% (trace metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO448540050EA 137 EUR
ACRO448540050 ACRO448541000 ACRO448540250
Ammoniummolybdaatti (VI) 99.99% (trace metals basis)
Ammoniummolybdaatti (VI)
Kaava: H₈MoN₂O₄
MW: 196,01 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011596
CAS-numero: 13106-76-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) 47.0 to 50.7 %