4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO448710010EA 69.1 EUR
ACRO448710010 ACRO448710050
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Sulamispiste: 362…366 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411549
CAS-numero: 843663-18-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %