Di-tert-butyl phosphonate 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO449390010EA 22.7 EUR
ACRO449390010 ACRO449390050 ACRO449390250
Di-tert-butyl phosphonate 96%
Di-tert-butyl phosphonate
Kaava: C₈H₁₉O₃P
Kiehumispiste: 66…68 °C (,5 mmHg)
Leimahduspiste: 163 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00995019
CAS-numero: 13086-84-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %