4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO448860010EA 114 EUR
ACRO448860010 ACRO448860050
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Kaava: C₇H₅BrN₂O₄
MW: 261,03 g/mol
Sulamispiste: 86…88 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07357280
CAS-numero: 95192-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥96.0 %