1-Acetylpyrene 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO449300050EA 125 EUR
ACRO449300050
1-Acetylpyrene 97%
1-Acetylpyrene
Kaava: C₁₈H₁₂O
MW: 244,29 g/mol
Sulamispiste: 86…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00021663
CAS-numero: 3264-21-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
HPLC ≥96.0 %