Isoquinoline-1-carbonitrile 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO449570010EA 65.1 EUR
ACRO449570010 ACRO449570050
Isoquinoline-1-carbonitrile 98%
Isoquinoline-1-carbonitrile
Kaava: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17
Sulamispiste: 90…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134166
CAS-numero: 1198-30-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
GC ≥97.5 %