5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO449600250EA 196 EUR
ACRO449600250 ACRO449600050
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Kaava: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,21 g/mol
Kiehumispiste: 333 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 113…115 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00020727
CAS-numero: 1131-18-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
HPLC ≥96.0 %