Polyvinyylialkoholi, M.W. ∼ 85,000-120,000 88%, hydrolysed
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Mowiol®PVOHPVA
ACRO450140010EA 354 EUR
ACRO450140010 ACRO450140250 ACRO450145000
Polyvinyylialkoholi, M.W. ∼ 85,000-120,000 88%, hydrolysed
Polyvinyylialkoholi
Kaava: [-CH₂CH(OH)-]n
Sulamispiste: 230…240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081922
CAS-numero: 9002-89-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Granular solid
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 23.0 to 27.0 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 mol %
Ash ≤0.5 % (Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %