1,4-Dioksaani, extra dry 99.8% stabiloitu, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: p-Dioksaani
450171000.EA 81.9 EUR
450171000.
1,4-Dioksaani, extra dry 99.8% stabiloitu, AcroSeal™
1,4-Dioksaani
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 101 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 12 °C
Tiheys: 1,034 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006571
CAS-numero: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)