Kloorivetyliuos 37%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO450560050EA 48 EUR
ACRO450560050
Kloorivetyliuos 37%, Extra Pure
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 57 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –35 °C
Tiheys: 1,18 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH 35.0 to 39.0 %